MAB5256A5
Anti-Neurofilament 200kDa Antibody, clone NE14, Alexa Fluor™ 555 Conjugate
clone NE14, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
동의어(들):
Neurofilament heavy polypeptide, NF-H, 200 kDa neurofilament protein, Neurofilament triplet H protein
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
ALEXA FLUOR™ 555
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
NE14, monoclonal
종 반응성
mouse, rat, pig
종 반응성(상동성에 의해 예측)
human (100% sequence homology), porcine (immunogen homology)
기술
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
동형
IgG1
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
pig ... Nefh(100156492)
rat ... Nefh(24587)
일반 설명
애플리케이션
품질
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Neurofilament in rat E18 primary cortex cells.
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable