This product is a rat monoclonal Antibody. An anti-rat secondary antibody would be suitable. Please see the link below to review examples of anti-rat secondary antibodies:
https://www.sigmaaldrich.com/US/en/search/anti-rat-antibody?facet=facet_product_category%3Asecondary%20antibodies&focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=anti-rat%20antibody&type=product
추천 제품
생물학적 소스
rat
Quality Level
항체 형태
culture supernatant
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
YC5/45, monoclonal
종 반응성
mouse, human, rat, lizard, rabbit, pig
제조업체/상표
Chemicon®
기술
immunohistochemistry: suitable
동형
IgG
배송 상태
dry ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... HTR1A(3350)
특이성
면역원
애플리케이션
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
Brain tissue
기타 정보
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
시험 성적서(COA)
-
MAB352 Is this a mouse monoclonal Ab? I see Rat in the source which is unusual for me. What secondary is ideal
1 답변-
도움이 되었습니까?
-