MAB2616
Anti-Kindlin-1 Antibody, clone 4A5.14
clone 4A5.14, from mouse
동의어(들):
Kindlin syndrome protein, UNC-112 related protein 1, Unc-112-related protein 1, chromosome 20 open reading frame 42, kindlin 1
크기 선택
₩665,333
예상 입고일2025년 5월 14일세부사항
크기 선택
About This Item
₩665,333
예상 입고일2025년 5월 14일세부사항
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
4A5.14, monoclonal
종 반응성
human
기술
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... FERMT1(55612)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Immunohistochemistry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IH. (Papachristou, D.J., et al. (2007). Histopathology. 51(4):499–508.)
Cell Structure
Cytoskeleton
품질
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected Kindlin-1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
HeLa cell lysate
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable