생물학적 소스
hamster (Armenian)
Quality Level
항체 형태
affinity purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
3E2B, monoclonal
종 반응성
mouse
제조업체/상표
Chemicon®
기술
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
동형
IgG
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
mouse ... Icam1(15894)
관련 카테고리
특이성
애플리케이션
ELISA
Immunohistochemistry of acetone fixed frozen sections. (Paraffin not tested).
Flow Cytometry: Suggested working dilution 50 μg/mL. Use 5 mL of this dilution to label 0.5 x 10(e6) cells.
Immunoprecipitation: use protein G or rabbit anti-hamster IgG secondary
Clone 3E2B is reported to be function blocking against murine ICAM-1.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
결합
물리적 형태
저장 및 안정성
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable