문서
KX0020
Supelco
Kerosene
GR
동의어(들):
Kerosene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
UNSPSC 코드:
12352401
EC 인덱스 번호:
265-150-3
vapor pressure
0.75 hPa ( 20 °C)
Quality Level
형태
liquid
불순물
≤1 ppm Sulfur (S)
색상
APHA: ≤20
bp
180-188 °C
전이 온도
flash point 54 °C
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
애플리케이션
GR
Odorless solvent.
분석 메모
Boiling range171-191°CColor (APHA)20 maxFormClear odorless liquidInfrared SpectrumConforms to standardSpecific Gravity at 15.6/15.6°C0.756-0.761Sulfur (S)1ppm max
Evaporation Number: 0.16
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
100.4 - 125.6 °F
Flash Point (°C)
38 - 52 °C