material
polyester support
polyethylene support
polypropylene filter
polypropylene housing
silicone seal
Quality Level
규정 준수
FDA 21CFR177-182 (all component materials)
무균
sterile; irradiated
제품 라인
Opticap® XLT 20
특징
hydrophilic
제조업체/상표
Opticap®
파라미터
≤30.0 mL/min air diffusion at 3.9 bar (56 psig) and 23 °C (in water)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4-40 °C (Reverse:)
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward:)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
기술
bioburden reduction: suitable
카트리지 공칭 길이
24.6 in. (62.5 cm)
장치 길이
62.5 cm (24.6 in.)
장치 크기
20 in.
필터 직경
4.2 in. (10.7 cm)
필터 여과 영역
1.24 m2
입구 연결 직경
5/8 in.
입구에서 배출구까지 너비
62.5 cm (24.6 in.)
출구 연결 직경
5/8 in.
불순물
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrix
Durapore®
공극 크기
0.45 μm pore size
버블 포인트(bubble point)
≥1930 mbar (28 psig), air with water at 23 °C
피팅
1/4 in. fitting (vent/drain hose barb with double O-ring seal)
(16 mm (5?8 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
제조 메모
Minimum sterilization up to 25 kGy. 3 autoclave cycles of 60min at 3°C; not in-line steam sterilizable
분석 메모
기타 정보
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of Opticap® XL Capsules and Opticap® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
법적 정보
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오