Merck
KPHLG2TTT1
Millipore
Durapore® 0.45 µm, Opticap® XLT Capsule
Opticap® XLT 20, cartridge nominal length 24.6 in. (62.5 cm), filter diam. 4.2 in. (10.7 cm)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151806
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
polyester support
polyethylene support
polypropylene filter
polypropylene housing
silicone seal
Quality Level
규정 준수
FDA 21CFR177-182 (all component materials)
무균
non-sterile
멸균 적합성
gamma compatible
제품 라인
Opticap® XLT 20
특징
hydrophilic
제조업체/상표
Opticap®
파라미터
≤30.0 mL/min air diffusion at 3.9 bar (56 psig) and 23 °C (in water)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4-40 °C (Reverse:)
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward:)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
기술
bioburden reduction: suitable
너비
6.0 in.
카트리지 공칭 길이
24.6 in. (62.5 cm)
장치 길이
62.5 cm (24.6 in.)
장치 크기
20 in.
필터 직경
4.2 in. (10.7 cm)
여과 면적
1.24 m2
입구 연결 직경
1-1/2 in.
입구에서 배출구까지 너비
62.5 cm (24.6 in.)
출구 연결 직경
1-1/2 in.
불순물
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrix
Durapore®
공극 크기
0.45 μm pore size
버블 포인트(bubble point)
≥1930 mbar (28 psig), air with water at 23 °C
피팅
1/4 in. fitting (vent/drain hose barb with double O-ring seal)
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Device Configuration: Capsule
제조 메모
Sterilization Method:
Gamma compatible to 40 kGy. 3 autoclave cycles of 60min at 3°C; not in-line steam sterilizable
This product was manufactured with a Durapore® membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21CFR210.3(b)(6).
분석 메모
Gravimetric Extractables: ≤ 25 mg per capsule after 24 hours in water at controlled room temperature.
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥ 3000 mL
기타 정보
Directions for Use:
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer installation section of Opticap® XL Capsules and Opticap® XLT Capsules user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
법적 정보
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
Material Qualification Dossier
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
혜택 자세히 보기 Emprove®프로그램 구독권은 다음을 제공합니다
이러한 문서를 이용할 수 없는 이유는?
Emprove® 자료는 제약 생산자의 등록 과정 및 위험성 평가 활동을 지원하도록 의도된 정보 그리고 기밀 정보를 포함합니다. 열람하기 원하시면 문의 사항 하십시오.