Merck
KHGLG1TTH1
Millipore
Opticap® XL Capsule Filter
cartridge nominal length 10 in. (25 cm), filter diam. 4.2 in. (10.7 cm)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
polypropylene filter
polypropylene housing
polypropylene support
silicone seal
Quality Level
규정 준수
FDA 21CFR177-182 (all component materials)
무균
non-sterile
멸균 적합성
gamma compatible
특징
hydrophilic
제조업체/상표
Opticap®
파라미터
≤15.0 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.05 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward:)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward:)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
카트리지 공칭 길이
10 in. (25 cm)
장치 길이
37.6 cm (14.8 in.)
장치 크기
10 in.
필터 직경
4.2 in. (10.7 cm)
필터 여과 영역
0.11 m2
입구 연결 직경
1-1/2 in.
입구에서 배출구까지 너비
17.5 cm (6.9 in.)
출구 연결 직경
5/8 in.
불순물
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrix
Multilayer Durapore®
공극 크기
0.22 μm pore size
0.45 μm pore size
버블 포인트(bubble point)
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
피팅
16 mm (5/8 in.) fitting (hose barb inlet/oulet)
38 mm (1 1/2 in.) fitting (sanitary flange inlet/oulet)
1/4 in. fitting (vent/drain hose barb with double O-ring seal)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Device Configuration: Capsule
포장
Double Easy-Open bag
제조 메모
Sterilization Method:
Gamma compatible to 45 kGy; 3 autoclave cycles of 60min at 3°C; not in-line steam sterilizable
This product was manufactured with a Durapore® membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21CFR210.3(b)(6).
분석 메모
Bacterial Retention: Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 107 CFU/cm2 using ASTM® F838 methodology.
TOC/Conductivity: After sterilization and a controlled water flush, samples exhibited less than 500ppb TOC per USP < 643 > and less than 1.3μS/cm per USP < 645 > at 25°C.
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥ 1.5 L
기타 정보
Directions for Use:
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
법적 정보
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
Material Qualification Dossier
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
혜택 자세히 보기 Emprove®프로그램 구독권은 다음을 제공합니다
이러한 문서를 이용할 수 없는 이유는?
Emprove® 자료는 제약 생산자의 등록 과정 및 위험성 평가 활동을 지원하도록 의도된 정보 그리고 기밀 정보를 포함합니다. 열람하기 원하시면 문의 사항 하십시오.