주요 문서
IT5SP0015
Millipore
IT5 Inline Pneumatic Filter Assy
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151819
eCl@ss:
32031690
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제조업체/상표
Integritest®
높이
1 in.
25 mm
너비
1 in.
깊이
3 in.
중량
16 oz
호환성
for use with INTEGRITEST® 5
저장 온도
2-30°C
법적 정보
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany