product name
Hexanes, 98.5%,, for GC analyses, Non-UV OmniSolv®
vapor pressure
160 hPa ( 20 °C)
Quality Level
제품 라인
OmniSolv®
분석
≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane)
≥99.8% (total aliphatic hydrocarbons less than C8)
형태
liquid
기술
gas chromatography (GC): suitable
불순물
≤0.01% Water (H2O)
≤2 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
≤3 μg/L Capillary FID responsive substances (as decane)
증발 잔류물
≤1 ppm
색상
APHA: ≤10
bp
69 °C/1013 hPa
mp
-94.3 °C
전이 온도
flash point -22 °C
solubility
0.0095 g/L
density
0.66 g/cm3 at 20 °C
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
제조 메모
분석 메모
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-7.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-22 °C - closed cup