주요 문서
HP01PPVN0
Millipore
Optiseal Sanitary Cartridge Housing In-line
Small-volume applications
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161525
eCl@ss:
32031603
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
316L stainless steel
silicone seal
Quality Level
제조업체/상표
OptiSeal®
재고 정보
available only in North America
파라미터
10 bar max. inlet pressure (145 psi)
높이
20.3 cm (8 in.)
길이
20.2 cm
입구에서 출구 너비(W)
20.3 cm (8 in.)
중량
1.25 kg (2.75 lb)
피팅
3 in. base-dome connection O-ring (2-335)
1/4 in. drain/vent hose barb
1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
카트리지 코드
double O-rings (2-123; hold-down tabs)
호환성
for use with Optiseal Cartridge Filter
일반 설명
Device Configuration: In-line
애플리케이션
Small-volume applications
특징 및 장점
Surface Finish, Exterior: Sanitary finish Ra <0.8 µm (32 µin)
Surface Finish, Wetted: Fine electropolished sanitary finish, Ra <0.5 µm (20 µin)
기타 정보
Type of mounting used for filter housing: Can be supported by braced rigid tubing connections
법적 정보
OPTISEAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany