Merck
HG000BX1
Agar Bacteriological
로그인 조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC 코드:
41106213
다음으로 건너뛰기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
포장
pkg of 25 kg (HG000BX1.25)
pkg of 12 × 500 g (HG000BX1.500, plastic bottles)
저장 온도
2-30°C
애플리케이션
Biolab Agar Bacteriological is a special grade of agar, purified and tested for general microbiological use. The recommended amount used in solid media is 12g per litre or up to 15g if liquids such as blood are to be incorporated. 0.05 - 0.2% agar added to liquid media will promote growth of anaerobes.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1