material
device (thermoplastic elastomer)
polyethylene device
polypropylene device
silicone device
Quality Level
Agency
according to ISO 11137
meets EN 2.6.14
meets JP 4.01
meets USP 85
무균
sterile; γ-irradiated (at 25-40 kGy)
제품 라인
Mobius®
파라미터
-80-60 °C temp. range (-112-140 °F)
0.3 bar max. pressure (4.4 psi)
60 mL process volume
용량
100 mL
불순물
<0.25 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
응용 분야
mAb
저장 온도
2-30°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Our Mobius® High Cell Density Cryopreservation (HCDC) Assembly (-196C) is a single-use assembly specially designed to facilitate the freeze and thaw of cryopreserved cells in liquid nitrogen vapor phase (? -196°C). Available in two assembly bag sizes of 100 mL and 250 mL, our Mobius® HCDC Assembly (-196C) enables seed train inoculation with cells at a higher cell density and larger volume compared to the traditional seed train process using vials, which significantly accelerates the cell expansion process. Our Mobius® single-use assembly also provides a closed processing environment preventing contamination while improving process reproducibility.
특이성
Application
애플리케이션
포장
성분
Pinch clamp: Nylon
기타 정보
법적 정보
관련 제품
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
문서
This page describes the design attributes of the Cellicon® filter assembly for cell retention and how they simplify scale-up of intensified upstream processes.
Understand how considerations such as DMSO concentrations and freezing techniques are key in the successful implementation of high cell density cryopreservation (HCDC).
High cell density cryopreservation (HCDC) is a closed processing alternative to the traditional seed train expansion process. Learn more about the benefits of HCDC.
How the Cellicon® filter and controller enables seamless adoption of a perfused N-1 seed train step into the cell expansion process.
관련 콘텐츠
바이오제약 개발사는 효율적이고 생산성 높은 업스트림 공정을 통해 고품질 단클론 항체(mAb) 및 기타 유형의 재조합형 단백질을 전달해야 합니다. 공정 강화를 통해 미래에도 경쟁력이 있는 제조 전략을 수립하고, 비용을 줄이고, 시설 유연성을 향상시킬 수 있습니다.
바이오제약 개발사는 효율적이고 생산성 높은 업스트림 공정을 통해 고품질 단클론 항체(mAb) 및 기타 유형의 재조합형 단백질을 전달해야 합니다. 공정 강화를 통해 미래에도 경쟁력이 있는 제조 전략을 수립하고, 비용을 줄이고, 시설 유연성을 향상시킬 수 있습니다.
Biopharmaceutical developers need efficient, productive upstream processes that deliver high quality monoclonal antibodies (mAbs) and other types of recombinant proteins. Process intensification can future-proof their manufacturing strategies, reduce costs, and increase facility flexibility.
Biopharmaceutical developers need efficient, productive upstream processes that deliver high quality monoclonal antibodies (mAbs) and other types of recombinant proteins. Process intensification can future-proof their manufacturing strategies, reduce costs, and increase facility flexibility.