HABP02500
MCE Membrane Filter, 0.45 μm Pore Size
MF-Millipore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic, black
동의어(들):
MF-Millipore™ Membrane Filter, 0.45 µm pore size
크기 선택
₩317,391
예상 입고일2025년 3월 10일세부사항
크기 선택
About This Item
₩317,391
예상 입고일2025년 3월 10일세부사항
추천 제품
material
black filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
Quality Level
설명
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, 100 discs
무균
non-sterile
특징
hydrophilic
제조업체/상표
MF-Millipore™
Millipore
파라미터
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
필터 직경
25 mm
두께
150 μm
중량 추출물
2.5%
색상
black
Matrix
MF-Millipore™
공극 크기
0.45 μm pore size
79 % porosity
용량
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
버블 포인트(bubble point)
≥2.2 bar, air with water at 23 °C
배송 상태
ambient
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
- Fluorescent bacteriological assays
- Particle monitoring
- Bioassays
- Particle monitoring
- Microplastics analysis grade water
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3