Key Documents
FX0284
Supelco
Florisil® Adsorbent 60-100 Mesh
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
동의어(들):
Florisil® Adsorbent 60-100 Mesh, Magnesium Silicate Powder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41115711
EC 인덱스 번호:
215-681-1
Quality Level
형태
powder
색상
white
입자 크기
150-250 μm
60-100 mesh (>= 80%)
pH
9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
분석 메모
ColorWhiteDescriptionTo pass testFormPowderMesh size (60-100)80% min
법적 정보
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable