주요 문서
FTPF00788
Millipore
4 in. Tri-Clover clamp
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104008
eCl@ss:
25140604
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
입력
sample type pharmaceutical(s)
Quality Level
응용 분야
environmental
호환성
for use with M AIR T Compressed Gas and Air Test Kit
법적 정보
M AIR T is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany