주요 문서
FR180380011
Sigma-Aldrich
K1-030 Red COOH PS 10%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
13102026
NACRES:
NA.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Quality Level
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable