FF-125ML-BK
Anti-Fyb (clone SpA264LBg1), FFMU
Anti-Fyb from the clone SpA264LBg1, Human IgM Antibody, Intermediate for further manufacturing use
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
human
Quality Level
항체 형태
unpurified
클론
SpA264LBg1, monoclonal
양식
liquid
포장
pkg of 125 mL
농도
2-10 mg/mL protein (Total Protein Range)
기술
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
동형
IgM
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
일반 설명
애플리케이션
법적 정보
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable