주요 문서
EX0278
Supelco
Ethanol (denatured)
Non UV, OmniSolv®
동의어(들):
Alcohol, Ethanol, Denatured
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C2H6O
CAS Number:
Molecular Weight:
46.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품명
Ethyl Alcohol, Non UV, denatured OmniSolv®
Quality Level
양식
liquid
불순물
≤0.5% Water
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
색상
APHA: ≤10
전이 온도
flash point 11 °C
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Non UV, denatured OmniSolv®
물리적 형태
100 volumes SD Alcohol #1 (100 volumes ethanol, 5 volumes methanol)
제조 메모
Product filtered through a 0.2 μm filter
분석 메모
Capillary ECD responsive substances (as PCNB): 5ng/L max
Color (APHA): 10 max
Filtered through 0.2 m filter: To pass test
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Water (H2O): 0.5% max
법적 정보
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
51.8 °F
Flash Point (°C)
11 °C
문서 라이브러리 방문
질문
  1. What is this denatured with? Thnaks
    1 답변
    1. This primary denaturant is methanol, however, other components are also added.
      See the link below to review the SDS, section 3: https://www.sigmaaldrich.com/sds/mm/ex0278