Agency
meets USP/NF
Quality Level
vapor density
3 (20 °C, vs air)
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
분석
≥99.8% (GC)
형태
liquid
autoignition temp.
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
기술
HPLC: suitable
불순물
≤0.0009 meq/g Titrable acid
≤0.05% Water (H2O)
증발 잔류물
≤5 ppm
색상
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
전이 온도
flash point -4 °C
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤255 nm
UV 흡수
λ: 255 nm Amax: ≤1.00
λ: 257 nm Amax: ≤0.50
λ: 263 nm Amax: ≤0.10
λ: 275 nm Amax: ≤0.05
λ: 300-400 nm Amax: ≤0.01
형식
neat
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
EX0245-NP10 is sold as 2 x 10 L
제조 메모
분석 메모
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
24.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-4 °C - closed cup