주요 문서
ET-TMB-M
Sigma-Aldrich
Stop Solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12161703
NACRES:
NA.84
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Quality Level
픽토그램
Corrosion
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class Code
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable