주요 문서
ET-BAGRACK-KIT
Millipore
NovaSeptum® GO Fixture for TC Bag Rack
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104105
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품 라인
NovaSeptum® GO
Quality Level
특징
autoclavable
파라미터
-80-150 °C temp. range (-112-302 °F)
6 bar max. pressure (87 psi) at ±25 °C
응용 분야
pathogen testing
pyrogen testing
sterile sampling
sterility testing
저장 온도
room temp
일반 설명
Device configuration: Sterile Sampling accessory
NovaSeptum® GO Fixture is designed to make compatible TC Bag Rack with NovaSeptum® GO
애플리케이션
Sterility testing, pyrogenic testing, endotoxin testing, chemical analysis, pH analysis, and fermentation applications
포장
ET-BAGRACK-KIT (1 unit per box)
성분
  • Stainless steel in compliance with A4
법적 정보
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany