About This Item
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
추천 제품
vapor pressure
41 hPa ( 20 °C)
Quality Level
제품 라인
OmniSolv®
분석
≥99.9% (GC)
양식
liquid
유통기한
12 mo. (from manufacture date)
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
불순물
≤0.05% Water (H2O)
≤2 mg/L Peroxide (as H2O2)
증발 잔류물
≤1 mg/L
색상
clear colorless,
refractive index
n20/D 1.4206-1.4226
pH
6-8 (20 °C, 500 g/L in H2O)
bp
101.5 °C/1013 hPa
mp
12 °C
전이 온도
flash point 11 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤215 nm
UV 흡수
λ: 215 nm Amax: ≤1.00
λ: 250 nm Amax: ≤0.300
λ: 300 nm Amax: ≤0.020
λ: 350 nm Amax: ≤0.005
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
배송 상태
ambient
저장 온도
no temp limit
SMILES string
O1CCOCC1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChI key
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
제조 메모
분석 메모
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
51.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
11 °C - closed cup