주요 문서
DX1574
Sigma-Aldrich
Dimethylamine
40% in Water
동의어(들):
Dimethylamine solution, DMA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2NH
CAS Number:
Molecular Weight:
45.08
Beilstein:
605257
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
vapor pressure
263 hPa ( 20 °C)
양식
liquid
pH
14 ( in H2O)
mp
-38 °C
전이 온도
flash point -18.5 °C
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
InChI key
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Appearance: Colorless to pale straw colored
Assay: 40% min
Form: Clear liquid
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-1.3 °F
Flash Point (°C)
-18.5 °C