생물학적 소스
goat
Quality Level
항체 형태
serum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
liquid
미포함
preservative
종 반응성(상동성에 의해 예측)
all
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
동형
IgG
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
일반 설명
면역원
애플리케이션
ELISA (≥1:250,000)
Paraffin Sections (≥1:200, proteinase K pre-treatment recommended; see figure legend, see application references)
경고
물리적 형태
재구성
분석 메모
Alzheimer’s disease brain tissue
기타 정보
Parker, A.R., et al. 2002. Cancer Res.62, 7230.
법적 정보
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable