주요 문서
CX2290
Supelco
Cyclohexane
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
동의어(들):
Hexahydrobenzene, Cyclohexane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12
CAS Number:
Molecular Weight:
84.16
Beilstein:
1900225
MDL number:
UNSPSC 코드:
12191504
EC 인덱스 번호:
203-806-2
분석:
≥99% (GC)
bp:
80.7 °C (lit.)
vapor pressure:
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Agency
meets USP/NF
Quality Level
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
분석
≥99% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
500 °F
expl. lim.
9 %
불순물
≤0.02% Water (H2O)
증발 잔류물
≤0.002%
색상
clearAPHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
전이 온도
flash point -18 °C
solubility
0.05 g/L
density
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChI key
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
분석 메모
Appearance: Clear
Assay (GC): 99.0% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.002% max
Form: Liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Substances darkened by sulfuric acid: To pass test
Water (H2O): 0.02% max
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-20 °C - closed cup