Agency
meets USP/NF
Quality Level
vapor pressure
398 hPa ( 20 °C)
제품 라인
OmniSolv®
분석
≥99.9% (GC)
형태
liquid
불순물
≤0.03% Water (H2O)
≤30 ppm Benzene (C6H6)
증발 잔류물
≤5 ppm
색상
APHA: ≤10
bp
46.5 °C/1013 hPa
mp
-111.6 °C
전이 온도
flash point -30 °C
solubility
2.1 g/L
density
1.26 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤382 nm
UV 흡수
λ: 382 nm Amax: ≤1.00
λ: 388 nm Amax: ≤0.50
λ: 403 nm Amax: ≤0.10
λ: 410 nm Amax: ≤0.05
λ: 500 nm Amax: ≤0.005
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
InChI key
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
제조 메모
분석 메모
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
표적 기관
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
-22.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-30 °C - closed cup