주요 문서
CT10F1C50
Millipore
Polygard® CT Cartridge Filter
pore size 10.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
동의어(들):
Polygard® CT CLAR SER 50/PK
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151806
eCl@ss:
32031690
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
polypropylene
Quality Level
특징
hydrophilic
제조업체/상표
Polygard
카트리지 공칭 길이
10 in. (25 cm)
공극 크기
10.0 μm nominal pore size
10.0 μm pore size
입력
sample type liquid
카트리지 코드
Code F (double open end w/flat gaskets)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Device Configuration: Cartridge
법적 정보
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany