제품명
Clarisolve® Pod Depth Filter, High-density cell cultures
material
Millistak+® media
TPE seal
polypropylene
Quality Level
제조업체/상표
Clarisolve®
파라미터
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
높이
14 cm (5.3 in.)
길이
22 cm (8.5 in.)
너비
9.4 cm (3.7 in.)
여과 면적
0.027 m2
불순물
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
총유기탄소(TOC) 잔류물
0.9-1.2 μg/L
입력
sample type liquid
전도도
0.91 – 1.29 μS/cm
배송 상태
ambient
일반 설명
애플리케이션
규격
제조 메모
Integrity is maintained after 2 autoclave cycles of 60 minutes at 123 °C.
분석 메모
법적 정보
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
문서
Multi column chromatography has the benefit of using less resin, increasing productivity, and enabling continuous processing. Learn more in this technical article.