Merck
CS20MS01H1
Millipore
Clarisolve® Pod Depth Filter
20MS, 20µm, filtration area 0.014 m², High-density cell cultures, Lab Scale
동의어(들):
Clarisolve 20 μm Lab Scale Depth Filters, 0.014 m2 (0.15 ft2)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품명
Clarisolve® Pod Depth Filter, High-density cell cultures
material
Millistak+® media
TPE seal
polypropylene
Quality Level
제조업체/상표
Clarisolve®
파라미터
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
높이
14 cm (5.3 in.)
길이
22 cm (8.5 in.)
너비
7.4 cm (2.9 in.)
여과 면적
0.014 m2
불순물
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
총유기탄소(TOC) 잔류물
1.4-2.1 μg/L
입력
sample type liquid
전도도
0.80 – 1.59 μS/cm
배송 상태
ambient
일반 설명
product water; post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and flushed at a flux rate of 600 LMH pure water flush for 10 minutes. A sample of filtrate was pulled every 2 minutes during flush and tested for conductivity.
애플리케이션
High-density cell cultures
규격
Filter Grade: 20MS
제조 메모
Sterilization Method
Integrity is maintained after 2 autoclave cycles of 60 minutes at 123 °C.
분석 메모
Total organic carbon (TOC) residue: Post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and flushed at a flux rate of 600 LMH pure water flush for 10 minutes. At the end of the flush, a sample was pulled for TOC typical values.
법적 정보
CLARISOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
Material Qualification Dossier
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Quality Management Dossier (Open Access)
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
혜택 자세히 보기 Emprove®프로그램 구독권은 다음을 제공합니다
이러한 문서를 이용할 수 없는 이유는?
Emprove® 자료는 제약 생산자의 등록 과정 및 위험성 평가 활동을 지원하도록 의도된 정보 그리고 기밀 정보를 포함합니다. 열람하기 원하시면 문의 사항 하십시오.