주요 문서
CRK173E06
Millipore
Polygard® CR Cartridge Filter
pore size 0.1 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
동의어(들):
Polygard-CR Cartridge Filter 30 in. 0.1 μm Code 7 Ethylene-Propylene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151806
eCl@ss:
32031690
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
EPR seal
polypropylene
Quality Level
특징
hydrophilic
제조업체/상표
Polygard
파라미터
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
카트리지 공칭 길이
30 in. (75 cm)
직경
7.0 cm (2.75 in.)
불순물
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
중량 추출물
≤50 mg
공극 크기
0.1 μm nominal pore size
0.1 μm pore size
입력
sample type liquid
카트리지 코드
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
일반 설명
Device Configuration: Cartridge
제조 메모
Sanitization Protocol
30 min with hot water @ 80 °C
Sterilization Method
10 autoclave cycles or SIP @ 126 °C for 30 min
분석 메모
Gravimetric Extractables: after 24-h soak in water
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥15 L
법적 정보
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany