주요 문서
CN1H0S402
Millipore
Polygard® CN Cartridge Filter
pore size 10.0 μm, Code 0 (2-222; O-rings)
동의어(들):
CN1H 10UM 4" C-0 2PK
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151806
eCl@ss:
32031690
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
polypropylene
Quality Level
공극 크기
10.0 μm nominal pore size
10.0 μm pore size
카트리지 코드
Code 0 (2-222; O-rings)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Device Configuration: Cartridge
법적 정보
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany