문서
CDRC4050HG
Milli-Q
Reverse Osmosis Cartridge
Produces Reverse Osmosis water at a flow rate of 144L/h at 1 bar, For water purification with Elix® Gulfstream systems
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104214
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
포장
pkg of 1 unit
파라미터
2.4 L/min flow rate at 1 bar
저항도
>10.0 MΩ-cm (at 25 °C)
불순물
<10 cfu/mL Bacteria
총유기탄소(TOC) 잔류물
<500 ppb
공극 크기
<0.22 μm pore size
전도도
<0.1 μS/cm
호환성
for use with Elix® Gulfstream
배송 상태
ambient
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Reverse Osmosis membrane removes 95%-99% of contaminants including ions, particulates, bacteria, and organic molecules.
애플리케이션
For Elix® Gulfstream systems
법적 정보
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany