주요 문서
CBS1GM-KC
Sigma-Aldrich
SUPERCHEMIBLOCK HETEROPHILE BLOCKING AGENT (1GM) KC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
eCl@ss:
32160702
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Quality Level
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable