문서
CB1030
Sigma-Aldrich
Anti-INHBA Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
동의어(들):
Anti-InhibinβA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
liquid
미포함
preservative
종 반응성
mouse, human
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
동형
IgG
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... INHBA(3624)
일반 설명
This Anti-INHBA Rabbit pAb is validated for use in Immunoblotting for the detection of INHBA.
면역원
Full-length human INHBA (aa 1-426)
경고
Toxicity: Regulatory Review (Z)
분석 메모
Positive Control
Mouse liver
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable