문서
BX0212
Supelco
Benzene
OmniSolv®
동의어(들):
Benzene, Benzine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6
CAS Number:
Molecular Weight:
78.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
200-753-7
vapor pressure
101 hPa ( 20 °C)
Quality Level
제품 라인
OmniSolv®
분석
≥99.7% (GC)
형태
liquid
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
불순물
≤0.03% Water (H2O)
증발 잔류물
≤2 ppm
색상
APHA: ≤10
bp
80.1 °C/1013 hPa
mp
5.5 °C
전이 온도
flash point -11 °C
solubility
1.88 g/L
density
0.88 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤280 nm
UV 흡수
λ: 280 nm Amax: ≤1.00
λ: 290 nm Amax: ≤0.15
λ: 300 nm Amax: ≤0.05
λ: 330 nm Amax: ≤0.01
λ: 350 nm Amax: ≤0.005
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
InChI key
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
OmniSolv®
제조 메모
Product filtered through a 0.2 μm filter
분석 메모
Assay (GC)99.7% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue2ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardUV Abs. at 280 nm1.00AU maxUV Abs. at 290 nm0.15AU maxUV Abs. at 300 nm0.05AU maxUV Abs. at 330 nm0.01AU maxUV Abs. at 350 nm0.005AU maxUV Cut-off280nm maxWater (H2O)0.03% max
법적 정보
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
표적 기관
Blood
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
12.2 °F
Flash Point (°C)
-11 °C
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1