주요 문서
BI0837
Sigma-Aldrich
Deblocking Reagent 3% Trichloroacetic Acid in Toluene (w/v)
동의어(들):
dna
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116006
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품 라인
Novabiochem®
Quality Level
양식
liquid
반응 적합성
reaction type: Acetylations
reagent type: Lewis acid
전이 온도
flash point 4.4 °C
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
분석 메모
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Trichloroacetic acid: 2.95-3.05% w/v
Water (H2O): 500ppm max
법적 정보
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
39.9 °F
Flash Point (°C)
4.4 °C