주요 문서
BI0421
Sigma-Aldrich
Oxidizing Reagent, 0.1M I₂ in THF/Pyridine
Biosynthesis Novabiochem®
동의어(들):
dna
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116006
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Quality Level
제품 라인
Novabiochem®
양식
liquid
반응 적합성
reaction type: Oxidations
reagent type: oxidant
전이 온도
flash point 4.4 °C
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
애플리케이션
BI0421-0950 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0421-2500 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
분석 메모
Assay (pyridine) (by density): 19.5-20.5% v/v
Assay (tetrahydrofuran) (by density): 77.0-79.0% v/v
Color: Red
Form: Liquid
Iodine Molarity: 0.09-0.11M
Water (H2O): 1.8-2.2% w/v
법적 정보
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system, Thyroid
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
39.9 °F
Flash Point (°C)
4.4 °C