주요 문서
BI0223
Sigma-Aldrich
Capping Reagent A THF/Acetic Anhydride (9/1)
Novabiochem®
동의어(들):
DNA Reagent
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116006
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품 라인
Novabiochem®
Quality Level
양식
liquid
반응 적합성
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
제조업체/상표
Novabiochem®
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
일반 설명
Biosynthesis Novabiochem®
애플리케이션
BI0223-0200 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0223-0450 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0223-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
분석 메모
Assay (acetic anhydride) (by density): 9.0-11.0% v/v
Assay (tetrahydrofuran) (by density): 89.0-91.0% v/v
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Identity (IR-spectrum): Conforms
Water (H2O): 300ppm max
법적 정보
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1