Quality Level
200
300
제품 라인
Novabiochem®
양식
liquid
반응 적합성
reaction type: Coupling Reactions
reagent type: catalyst
전이 온도
flash point 5.6 °C
배송 상태
ambient
저장 온도
2-30°C
애플리케이션
분석 메모
ETT [5-(Ethylthio)-1H-tetrazole] Molarity: 0.48-0.52M
Form: Clear liquid
Water (H2O): 60ppm max
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
42.1 °F
Flash Point (°C)
5.6 °C