주요 문서
BA24
Sigma-Aldrich
Anti-Thrombospondin (Ab-3) Mouse mAb (A6.1)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
51111800
NACRES:
NA.41
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Quality Level
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable