주요 문서
AX1697C
Supelco
Coulomat C
AQUASTAR®
동의어(들):
Coulometric Cathode Solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115601
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Quality Level
양식
liquid
전이 온도
flash point 16 °C
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
애플리케이션
AQUASTAR
AX1697C-1 is packaged in 20/400 glass bottle
AX1697C-30 is packaged in 38/430 poly-coated glass bottle
분석 메모
Color: Colorless to light yellow
Form: Liquid
Performance: To pass test
Water (H2O): 1-50ppm
법적 정보
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system, Kidney,Liver,Blood, Liver,Kidney
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3