주요 문서
AX0745
Supelco
Aluminum Sulfate, Octadecahydrate
동의어(들):
Aluminum Sulfate, Octadecahydrate, Cake alum,Patent alum, Alum
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Al2(SO4)3 · 14-18H2O
CAS Number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
233-135-0
양식:
solid
solubility:
364 g/L
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
solid
Quality Level
농도
54.0-59.0% Al2(SO4)3
pH
2.5-4.0 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
90 °C (decomposition)
solubility
364 g/L
양이온 미량물
As: ≤0.001%
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
InChI
1S/2Al.3H2O4S.9H2O/c;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;;/h;;3*(H2,1,2,3,4);9*1H2/q2*+3;;;;;;;;;;;;/p-6
InChI key
KFCWRPFNNIEZRY-UHFFFAOYSA-H
분석 메모
Arsenic (As): 0.001% max
Assay (as Al2(SO4)3): 54.0-59.0%
Heavy metals (as Pb): 0.005% max
Iron (Fe): 0.005% max
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable