주요 문서
AP1525725
Millipore
AP15 PREFILTER 257MM 25PK
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
eCl@ss:
32031602
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
glass fiber (with binder resin)
plain filter
white filter
Quality Level
특징
hydrophilic
파라미터
1.6 mL/min-cm2 water flow rate
필터 직경
257 mm
공극 크기
1.0 μm pore size
90 % porosity
일반 설명
Filter Code: AP15
Filter Type: Depth filter