주요 문서
AP1135
Sigma-Aldrich
Anti-CTNNBL1 Mouse mAb (5F1)
liquid, clone 5F1, Calbiochem®
동의어(들):
Anti-Beta catenin like protein 1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
5F1, monoclonal
양식
liquid
미포함
preservative
종 반응성
human
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
동형
IgG3
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CTNNBL1(56259)
일반 설명
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~65-70 kDa CTNNBL1 protein.
Recognizes the ~65-70 kDa CTNNBL1 protein in HeLa cells and human testes tissue.
This Anti-CTNNBL1 Mouse mAb (5F1) is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Immunocytochemistry, Paraffin Sections for the detection of CTNNBL1.
면역원
A synthtic polypeptide corresponding to amino acids 210-311 of human rCTNNBL1
NA
애플리케이션
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (40 g/ml)
Paraffin Sections (3 g/ml)
경고
Toxicity: Regulatory Review (Z)
물리적 형태
In PBS, pH 7.2
재구성
Following initial, thaw aliquot and freeze (-20°C).
분석 메모
Positive Control
HeLa cells, testes tissue
기타 정보
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable