주요 문서
ALIGNED05
Millipore
Millipore Alignment Guide for Vacuum Filtration
47 mm, 5/PK
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
silicone
기술
vacuum filtration: suitable
직경
58 mm
응용 분야
filtration
배송 상태
ambient
일반 설명
Millipore Glass Vacuum Filtration Accessory Product
Alignment Guide, 47 mm, 5/PK
These accessory products are designed to replace parts contained in Millipore glass vacuum filtration kits or provide for an alternative configuration.
This item is an accessory part for the Millipore 47 mm Classic Glass Filter Holder Kits and Millipore 47 mm All-Glass Filter Holder Kits.
애플리케이션
47 mm, 5/PK