정제법
affinity chromatography
종 반응성
human
종 반응성(상동성에 의해 예측)
porcine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), orangutan (Sumatran; based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
기술
dot blot: suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pTyr665)
유전자 정보
human ... PEAK1(79834)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
품질
Dot Blot (Specificity) Analysis: A representative lot blocked phospho-Peak (Tyr665) in modified and non modified peptides of phosphorylated and non-phosphorlyated Peak proteins.
표적 설명
분석 메모
Modified and non modified peptides of phosphorylated and non-phosphorlyated Peak proteins
기타 정보
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable