정제법
affinity chromatography
종 반응성
mouse, human
기술
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SUN2(25777)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SUN2 recombinant protein (Haque, F., et al. (2010). Journal of Biol. Chem. 285(5): 3487-3498).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected SUN2 in human foreskin fibroblasts and NIH/3T3 cells (Haque, F., et al. (2010). Journal of Biol. Chem. 285(5): 3487-3498).
품질
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected SUN2 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable