ABS55
Anti-InsP3R Antibody, Type 1
from rabbit, purified by affinity chromatography
동의어(들):
inositol 1,4,5-triphosphate receptor, type 1, spinocerebellar ataxia 16, inositol 1,4,5-trisphosphate receptor type 1, Type 1 inositol 1,4,5-trisphosphate receptor, Type 1 InsP3 receptor, IP3 receptor, spinocerebellar ataxia 15, IP3 receptor isoform 1
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
rat, human, pig
종 반응성(상동성에 의해 예측)
mouse (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
기술
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ITPR1(3708)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg of Anti-InsP3R, Type 1 immunoprecipitated InsP3R, Type 1 from rat brain microsomal prep RIPA lysate.
품질
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected InsP3R on 10 µg of rat brain microsomal tissue lysate.
표적 설명
기타 정보
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable