정제법
affinity chromatography
종 반응성
mouse
기술
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
mouse ... Ceacam16(330483)
일반 설명
The previously assigned protein identifier B2RUD6 has been merged into E9QA28. Full details can be found on the UniProt database.
면역원
애플리케이션
Immunofluorescence Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in mouse cochlear tissue. (Zheng, J., et al. (2011).PNAS. 108(10):4218–4223.)
Neuroscience
Sensory & PNS
품질
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Ceacam16 in 10 µg of mouse cochlear tissue lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
Mouse cochlear tissue lysate
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable